Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939418-1G OR939418-5G
APOSOR939418-1GEA 0 DKK
APOSOR939418-1G APOSOR939418-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08700760
CAS-nummer: 197079-26-8