1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939395-1G OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA 9590 DKK
APOSOR939395-1G APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689473
CAS-nummer: 16681-71-3