2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939394-1G OR939394-250MG
APOSOR939394-1GEA 933 DKK
APOSOR939394-1G APOSOR939394-250MG
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00235132
CAS-nummer: 79055-63-3