Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR939384-1G OR939384-250MG
APOSOR939384-1GEA 0 DKK
APOSOR939384-1G APOSOR939384-250MG
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate
Formel: C₆H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428327
CAS-nummer: 56290-86-9