2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 4970 DKK
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036379
CAS-nummer: 89891-83-8