2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR939293-1G OR939293-250MG OR939293-500MG
APOSOR939293-1GEA 2510 DKK
APOSOR939293-1G APOSOR939293-250MG APOSOR939293-500MG
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₇H₁₀O
Kogepunkt: 176…179 °C
Massefylde: 0,9724 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061069
CAS-nummer: 1121-18-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III