6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939213-1G OR939213-250MG
APOSOR939213-1GEA 0 DKK
APOSOR939213-1G APOSOR939213-250MG
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄ClNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783782
CAS-nummer: 62266-81-3