3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939204-1G OR939204-250MG OR939204-500MG
APOSOR939204-1GEA 1770 DKK
APOSOR939204-1G APOSOR939204-250MG APOSOR939204-500MG
3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
3,5-Dichloro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372031
CAS-nummer: 13990-04-0