3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939191-1G OR939191-5G
APOSOR939191-1GEA 1290 DKK
APOSOR939191-1G APOSOR939191-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester
Formel: C₉H₁₀O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00183269
CAS-nummer: 3934-86-9