6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939132-1G OR939132-250MG
APOSOR939132-1GEA 0 DKK
APOSOR939132-1G APOSOR939132-250MG
6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 95%
6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₆H₃ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14706178
CAS-nummer: 35570-68-4