1-Methyl-DL-proline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 4910 DKK
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formel: C₆H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01605583
CAS-nummer: 68078-09-1