2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Methylsalicylaldehyde
OR938926-1G OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA 1220 DKK
APOSOR938926-1G APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136.148 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16038308
CAS-nummer: 18362-36-2