4-Butylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 645 DKK
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010258
CAS-nummer: 60834-63-1