4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR938838-1G OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA 942 DKK
APOSOR938838-1G APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836228
CAS-nummer: 944109-65-3