3-Methylbenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938766-1G OR938766-250MG
APOSOR938766-1GEA 1690 DKK
APOSOR938766-1G APOSOR938766-250MG
3-Methylbenzenesulphonamide 95%
3-Methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171.217 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04066695
CAS-nummer: 1899-94-1