2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938765-1G OR938765-250MG
APOSOR938765-1GEA 1330 DKK
APOSOR938765-1G APOSOR938765-250MG
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Molekylvægt: 190.629 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04035567
CAS-nummer: 22536-62-5