3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938757-1G OR938757-250MG
APOSOR938757-1GEA 0 DKK
APOSOR938757-1G APOSOR938757-250MG
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine
Formel: C₂Cl₂N₄
Kogepunkt: 331 °C
Smeltepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22042702
CAS-nummer: 106131-61-7