Sodium methanethiosulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938724-1G OR938724-5G
APOSOR938724-1GEA 0 DKK
APOSOR938724-1G APOSOR938724-5G
Sodium methanethiosulphonate 95%
Sodium methanethiosulphonate
Formel: CH₃NaO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425630
CAS-nummer: 1950-85-2