7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938708-1G
OR938708-250MG
APOSOR938708-1GEA
933
DKK
APOSOR938708-1G
APOSOR938708-250MG
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08460971 CAS-nummer: 16064-24-7 |