2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938688-1G OR938688-25G
APOSOR938688-1GEA 0 DKK
APOSOR938688-1G APOSOR938688-25G
2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
2-Methoxy-2-phenylethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075063
CAS-nummer: 2979-22-8