(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938655-1G
OR938655-5G
APOSOR938655-1GEA
0
DKK
APOSOR938655-1G
APOSOR938655-5G
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Formel:
C₁₀H₁₆O Molekylvægt: 152.233 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001313 CAS-nummer: 546-80-5 |