1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 284 DKK
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
Molekylvægt: 143.141 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19228580
CAS-nummer: 30932-84-4