3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938577-1G OR938577-250MG
APOSOR938577-1GEA 183 DKK
APOSOR938577-1G APOSOR938577-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11046639
CAS-nummer: 90674-26-3