5-Chloro-2-indanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938561-1G OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA 950 DKK
APOSOR938561-1G APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Formel: C₉H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744099
CAS-nummer: 74444-81-8