(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938550-1G OR938550-250MG
APOSOR938550-1GEA 516 DKK
APOSOR938550-1G APOSOR938550-250MG
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656588
CAS-nummer: 4042-43-7