1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938375-1G OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA 4800 DKK
APOSOR938375-1G APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11506139
CAS-nummer: 32999-37-4