2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938249-1G OR938249-250MG
APOSOR938249-1GEA 2360 DKK
APOSOR938249-1G APOSOR938249-250MG
2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840701
CAS-nummer: 3622-32-0