2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937874-1G OR937874-250MG
APOSOR937874-1GEA 0 DKK
APOSOR937874-1G APOSOR937874-250MG
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Formel: C₁₀H₁₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16471298
CAS-nummer: 93301-19-0