2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9377-1G OR9377-5G
APOSOR9377-1GEA 1050 DKK
APOSOR9377-1G APOSOR9377-5G
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08543437
CAS-nummer: 203314-48-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III