5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937608-1G OR937608-250MG OR937608-5G
APOSOR937608-1GEA 1700 DKK
APOSOR937608-1G APOSOR937608-250MG APOSOR937608-5G
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09940721
CAS-nummer: 942938-37-6