2-Cyanobenzyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937471-10G OR937471-1G OR937471-5G
APOSOR937471-10GEA 818 DKK
APOSOR937471-10G APOSOR937471-1G APOSOR937471-5G
2-Cyanobenzyl acetate 95%
2-Cyanobenzyl acetate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20265196
CAS-nummer: 38866-59-0