1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937255-1G OR937255-5G
APOSOR937255-1GEA 1700 DKK
APOSOR937255-1G APOSOR937255-5G
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177.157 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01142872
CAS-nummer: 17061-85-7