(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936372-1G OR936372-25G OR936372-5G
APOSOR936372-1GEA 162 DKK
APOSOR936372-1G APOSOR936372-25G APOSOR936372-5G
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
Formel: C₉H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024826
CAS-nummer: 5576-97-6