tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936150-1G OR936150-500MG
APOSOR936150-1GEA 6230 DKK
APOSOR936150-1G APOSOR936150-500MG
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27987242
CAS-nummer: 1630906-30-7