Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR935842-250MG OR935842-500MG
APOSOR935842-250MGEA 6930 DKK
APOSOR935842-250MG APOSOR935842-500MG
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28135615
CAS-nummer: 1447942-87-1