4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR934956-1G OR934956-500MG
APOSOR934956-1GEA 9070 DKK
APOSOR934956-1G APOSOR934956-500MG
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₄Cl₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28501578
CAS-nummer: 1788041-68-8