3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR934826-1G OR934826-500MG
APOSOR934826-1GEA 9500 DKK
APOSOR934826-1G APOSOR934826-500MG
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26959098
CAS-nummer: 1393180-30-7