2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR934535-1G OR934535-5G
APOSOR934535-1GEA 1560 DKK
APOSOR934535-1G APOSOR934535-5G
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Formel: C₆H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28501618
CAS-nummer: 1610028-25-5