(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR934134-1G OR934134-5G
APOSOR934134-1GEA 1600 DKK
APOSOR934134-1G APOSOR934134-5G
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28119098
CAS-nummer: 1458653-12-7