2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933400-25G OR933400-100G
APOSOR933400-25GEA 654 DKK
APOSOR933400-25G APOSOR933400-100G
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol
Formel: C₈H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00968685
CAS-nummer: 927-81-1