1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 763 DKK
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879957
CAS-nummer: 167479-16-5