2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 436 DKK
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₉NO₂·ClH
Smeltepunkt: 245…252 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436951
CAS-nummer: 19745-72-3