3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933163-1G OR933163-250MG
APOSOR933163-1GEA 1120 DKK
APOSOR933163-1G APOSOR933163-250MG
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991542
CAS-nummer: 5744-80-9