tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 1750 DKK
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909493
CAS-nummer: 128304-84-7