2-Chloro-3-methylphenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933107-1G OR933107-5G
APOSOR933107-1GEA 985 DKK
APOSOR933107-1G APOSOR933107-5G
2-Chloro-3-methylphenol 96%
2-Chloro-3-methylphenol
Formel: C₇H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036178
CAS-nummer: 608-26-4