Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 665 DKK
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318533
CAS-nummer: 78647-31-1