7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933042-1G
OR933042-5G
APOSOR933042-1GEA
567
DKK
APOSOR933042-1G
APOSOR933042-5G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel:
C₉H₁₀ClN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08544268 CAS-nummer: 90562-35-9 |