Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 218 DKK
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257513
CAS-nummer: 1256789-95-3