2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933028-1G OR933028-250MG OR933028-5G
APOSOR933028-1GEA 1340 DKK
APOSOR933028-1G APOSOR933028-250MG APOSOR933028-5G
2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
2-Chloro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189452
CAS-nummer: 7689-62-5