Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933014-1G OR933014-250MG
APOSOR933014-1GEA 3660 DKK
APOSOR933014-1G APOSOR933014-250MG
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16039336
CAS-nummer: 1234616-21-7